Få mere at vide
m-Tyramine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Tyramine Hydrochloride |
| CAS | 3458-98-8 |
| Molekylær formel | C8H11NO .HCl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Hydroxyphenethylamine Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)phenol Hydrochloride, 2-(3-Hydroxyphenyl)ethylamine Hydrochloride, 2-(3-Hydroxyphenyl)ethanamine Hydrochloride, m-(2-Aminoethyl)-phenol Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-phenol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7;/h1-3,6,10H,4-5,9H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-(2-aminoethyl)phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.64 |
| Formel vægt | 173.0607 |