Få mere at vide
m-Tolylmagnesium chloride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11925971 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11935971 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435971000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121905-60-0 , 109-99-9
Molekylær formel C7H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 150.89
MDL nummer MFCD00238749
InChI nøgle BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym m-tolylmagnesium chloride, m-tolyl magnesium chloride, m-methylphenylmagnesium chloride, bvycqpclcztspd-uhfffaoysa-m, m-tolylmagnesium chloride solution 1.0 m in thf, m-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
PubChem CID 4384483
SMIL CC1=CC([Mg]Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolylmagnesium chloride
CAS min % 14.99, 82.64
CAS Max % 17.36, 85.01
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Flammepunkt −21°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC navn magnesium;methylbenzen;chlorid
Formel vægt 150.89
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.95 to 1.10M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.956
Tæthed 0.9560g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Tolylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.