Få mere at vide
m-Tolylacetylene, 97%
Artikelnummer. 10259293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259293 1 g Glasflaske 1g
10360444 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392660010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-82-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-82-5
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD01318174
InChI nøgle RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
PubChem CID 136600
IUPAC navn 1-ethynyl-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolylacetylene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 170°C to 175°C
Flammepunkt 25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4C∽CH
Brydningsindeks 1.5380 to 1.54
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.9
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • m-Tolylacetylene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.