Få mere at vide
m-Tolylacetylene, 97%
Artikelnummer. 11363986
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363986 1 g 1g
11373986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17184.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-82-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-82-5
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD01318174
InChI nøgle RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136600
IUPAC navn 1-ethynyl-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolylacetylene
Tæthed 0.9
Kogepunkt 170°C to 175°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.544
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Beilstein 2038007
Synonym 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%