Få mere at vide
m-Tolylacetinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Tolylacetic acid |
| CAS | 621-36-3 |
| Molekylær formel | C9H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Methylbenzeneacetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(m-Tolyl)acetic acid, 3-Tolylacetic acid, m-Methylbenzeneacetic acid, m-Methylphenylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1cccc(CC(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-methylphenyl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0681 |