Få mere at vide
m-tolyeddikesyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483338
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483338 10 g 10g
11493338 50 g 50g
11403348 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17743.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-36-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-36-3
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00004340
InChI nøgle GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenylacetic acid, m-tolylacetic acid, 2-m-tolyl acetic acid, 2-3-methylphenyl acetic acid, 3-tolylacetic acid, m-methylphenylacetic acid, 3-methylphenyl acetic acid, m-tolylaceticacid, benzeneacetic acid, 3-methyl, methyll 3-methylphenylacetate
PubChem CID 12121
IUPAC navn 2-(3-methylphenyl)eddikesyre
SMIL CC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolylacetic acid
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Mængde 10 g
Beilstein 2043549
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%