Få mere at vide
m-Tolylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 10245190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245190 5 g Glasflaske 5g
10336640 25 g Glasflaske 25g
13418368 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139110050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-36-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-36-3
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00004340
InChI nøgle GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenylacetic acid, m-tolylacetic acid, 2-m-tolyl acetic acid, 2-3-methylphenyl acetic acid, 3-tolylacetic acid, m-methylphenylacetic acid, 3-methylphenyl acetic acid, m-tolylaceticacid, benzeneacetic acid, 3-methyl, methyll 3-methylphenylacetate
PubChem CID 12121
IUPAC navn 2-(3-methylphenyl)eddikesyre
SMIL CC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolylacetic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 61.0°C to 66.0°C
Farve Farveløs til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09,528
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Shiny Flakes and Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Tolylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.