Få mere at vide
m-Tolyl isocyanat, 99%
Artikelnummer. 11348226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348226 5 g 5g
11358226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15255.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 621-29-4 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-29-4
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00002021
InChI nøgle CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methyl, meta-tolyl isocyanate, m-tolylisocyanate, m-isocyanatotoluene, 3-methylphenyl isocyanate, 3-tolyl isocyanate, 3-methylphenylisocyanate, 1-isocyanato-3-methyl-benzene, m-methylphenyl isocyanate
PubChem CID 69303
IUPAC navn 1-isocyanato-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolyl isocyanate
Tæthed 1.033
Kogepunkt 75°C to 76°C (12 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5305
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 386149
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 133.15
Procent renhed 99%