Få mere at vide
m-Tolylacetat, 97%
Beskrivelse
m-tolylacetat som et farmaceutisk mellemprodukt og antiseptisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
m-Tolyl acetat som et farmaceutisk mellemprodukt og antiseptisk.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Tolyl acetate |
| Tæthed | 1.05 |
| Kogepunkt | 100 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Brydningsindeks | 1.502 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1862796 |
| Merck Index | 14,2583 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandbar eller svær at blande med vand. |
| Formel vægt | 150.18 |
| Vis mere |