Få mere at vide
m-Toluquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methylquinoline |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-7H,1H3 |
| Formel vægt | 143.0735 |