Få mere at vide
m-Toluoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30452727
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30452727 10 g
1 options
Artikelnummer. 30452727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53625510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluoyl Chloride
CAS 1711-06-4
Molekylær formel C8H7ClO
Mængde 10 g
Synonym 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMIL Cc1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC navn 3-methylbenzoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 154.59
Formel vægt 154.0185