Få mere at vide
m-toluoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496766
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496766 25 g 25g
11406776 100 g 100g
11416776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23914.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
m-Toluoylchlorid er blevet brugt til at derivatisere de C1-C4 alifatiske aminer til deres bestemmelse i luft ved HPLC. Det er blevet brugt til bestemmelse af atmosfærisk ammoniak ved denuder-sampling og HPLC-UV-detektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
m-toluoylchlorid er blevet brugt til at derivatisere de C1-C4 alifatiske aminer til deres bestemmelse i luft ved HPLC. Det er blevet brugt til bestemmelse af atmosfærisk ammoniak ved denuder-sampling og HPLC-UV-detektion.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, aktive metaller, aminer og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-06-4
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.593
MDL nummer MFCD00000681
InChI nøgle YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
IUPAC navn 3-methylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluoyl chloride
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 1.173
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 76°C (168°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5485
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 878419
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 154.6
Procent renhed 99%