Få mere at vide
m-Toluoylchlorid, 99%
Descripción
m-Toluoylchlorid er blevet brugt til at derivatisere de C1-C4 alifatiske aminer til deres bestemmelse i luft ved HPLC. Det er blevet brugt til bestemmelse af atmosfærisk ammoniak ved denuder-sampling og HPLC-UV-detektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
m-toluoylchlorid er blevet brugt til at derivatisere de C1-C4 alifatiske aminer til deres bestemmelse i luft ved HPLC. Det er blevet brugt til bestemmelse af atmosfærisk ammoniak ved denuder-sampling og HPLC-UV-detektion.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, aktive metaller, aminer og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | m-Toluoyl chloride |
| Smeltepunkt | -23 °C |
| Tæthed | 1.173 |
| Kogepunkt | 220 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (168 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.5485 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 878419 |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.