Få mere at vide
m-Toluoylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10784081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784081 5 g Glasflaske 5g
10367230 100 g Glasflaske 100g
10163630 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10784081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153410050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-06-4
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.6
MDL nummer MFCD00000681
InChI nøgle YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
IUPAC navn 3-methylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluoyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 86,0 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4COCl
Brydningsindeks 1,5475 til 1,5495
Mængde 5 g
Beilstein 09, 477
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes.
Formel vægt 154.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Toluoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.