Få mere at vide
m-Tolunitrile-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzonitrile-D7 |
| CAS | 1219795-31-9 |
| Molekylær formel | C8 D7 N |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,4,6-d4, 5-(methyl-d3)- (ACI), 5-(Methyl-d3)benzonitrile-2,3,4,6-d4 (ACI), m-Tolunitrile-d7, 3-Methylbenzonitrile-D7, 3-Methylbenzonitrile-d7, 3-Cyanotoluene-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7N/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.191 |
| Formel vægt | 124.102 g/mol |
| Vis mere |