Få mere at vide
m-Tolunitrile, 99%
Artikelnummer. 10786571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10786571 500 g Glasflaske 500g
10091820 5 g Glasflaske 5g
10571211 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10786571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158015000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-22-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-22-4
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00001808
InChI nøgle BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolunitrile, 3-cyanotoluene, benzonitrile, 3-methyl, m-cyanotoluene, 3-tolunitrile, m-toluonitrile, m-tolylnitrile, m-toluenenitrile, m-methylbenzonitrile, m-tolynitrile
PubChem CID 12104
IUPAC navn 3-methylbenzonitril
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolunitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -23°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 99°C to 101°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CN
Brydningsindeks 1.5246 to 1.5266
Mængde 500 g
Beilstein 09, 477
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: solunle in methanol,ethanol,dioxane
Formel vægt 117.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Tolunitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.