Få mere at vide
m-Toluidine, TRC
Artikelnummer. 30454303
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30454303 5 g
1 options
Artikelnummer. 30454303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5362255G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluidine
CAS 108-44-1
Molekylær formel C7 H9 N
Mængde 5 g
Synonym Benzenamine','3-methyl- (9CI','ACI), 3-Methylbenzenamine (ACI), m-Toluidine (8CI), (m-Methylphenyl)amine, 1-Amino-3-methylbenzene, 3-Aminophenylmethane, 3-Aminotoluene, 3-Methylaniline, 3-Methylphenylamine, 3-Toluidine, m-Aminotoluene, m-Methylaniline, m-Tolylamine, NSC 15349
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
SMIL Cc1cccc(N)c1
IUPAC navn 3-methylanilin
Molekylvægt (g/mol) 107.15
Formel vægt 107.0735