Få mere at vide
m-Toluidine-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylaniline-D9 |
| CAS | 352431-22-2 |
| Molekylær formel | C7 D9 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzen-2,3,4,6-d4-amine-d2, 5-(methyl-d3)- (9 CI), 5-(Methyl-d3)benzen-2,3,4,6-d4-amine-d2, N,N,2,3,4,6-Hexadeuterio-5-(trideuteriomethyl)aniline, 3-Methylaniline-d9, 3-Methylaniline-D9, m-Toluidine-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,2,3,4,6-hexadeuterio-5-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.209 |
| Formel vægt | 116.13 g/mol |
| Vis mere |