missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

m-Toluidine-2,4,6-d3, TRC

Artikelnummer. 30137234
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137234 10 mg
30136970 50 mg
17957419 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30137234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM53622710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68408-23-1
Molekylær formel C7 D3 H6 N
Molekylvægt (g/mol) 110.171
Synonym Benzen-2,4,6-d3-amine, 3-methyl- (9CI), 2,4,6-Trideuterio-3-methyl-aniline, 3-Methylbenzen-2,4,6-d3-amine, 3-Methylaniline-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-D3, m-Toluidine-2,4,6-d3
IUPAC navn 2,4,6-trideuterio-3-methylaniline
SMIL [2H]c1cc([2H])c(N)c([2H])c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale m-Toluidine-2,4,6-d3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3/i3D,4D,5D
Formel vægt 110.092
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.