missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
m-Toluidine-2,4,6-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Toluidine-2,4,6-d3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3/i3D,4D,5D |
| Formel vægt | 110.092 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?