Få mere at vide
m-Toluidin-2,4,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Toluidine-2,4,6-d3 |
| CAS | 68408-23-1 |
| Molekylær formel | C7 D3 H6 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzen-2,4,6-d3-amine, 3-methyl- (9 CI), 2,4,6-Trideuterio-3-methyl-aniline, 3-Methylbenzen-2,4,6-d3-amine, 3-Methylaniline-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-D3, m-Toluidine-2,4,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,8H2,1H3/i3D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])c(N)c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 2,4,6-trideuterio-3-methylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.171 |
| Formel vægt | 110,092 g/mol |
| Vis mere |