Få mere at vide
m-Toluidin 100 μg/ml i cyklohexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311963
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30311963 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30311963 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA17594900CY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexan