Få mere at vide
m-Toluic-d7 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Toluic-d7 Acid |
| CAS | 733046-94-1 |
| Molekylær formel | C8 2H7 H O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.191 |
| Formel vægt | 143.096 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |