Få mere at vide
m-toluinsyre, TRC
Artikelnummer. 30454996
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30454996 5 g
1 options
Artikelnummer. 30454996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5361155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluic acid
CAS 99-04-7
Molekylær formel C8 H8 O2
Mængde 5 g
Synonym 3-Methylbenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMIL Cc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 3-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0524