Få mere at vide
m-toluensulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 1899-93-0 |
| Molekylær formel | C7H7ClO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 3-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, Toluene-3-sulfonyl Chloride, m-Methylbenzenesulfonyl Chloride, m-Toluensulfonyl Chloride, m-Tolylsulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3 |
| SMIL | c1ccc(cc1)CO[C@@H]2C(OCc3ccccc3)C(OCc4ccccc4)[C@H](OC)OC2CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.65 |