Få mere at vide
m-toluensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11472817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472817 100 g 100g
11428790 1 g 1g
11452817 5 g 5g
11462817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11472817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15458.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1899-93-0 | C7H7ClO2S | 190,641 g/mol
Reaktant involveret i de syntese af biologisk aktive molekyler, herunder små molekyle ligander til Stat3 SH2 domænet, aryldisulfonamider med antibakteriel aktivitet, quinazolinanaloger til behandling af Gauchers sygdom, 17β -HSD2-hæmmere til behandling af osteoporose, isoindolin-5-propenhydroxamater til brug som histon-deactylase-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra fugt, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1899-93-0
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.641
MDL nummer MFCD00051747
InChI nøgle KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluenesulfonyl chloride, 3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-toluenesulfonyl chloride, 3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methyl, 3-toluenesulphonyl chloride, 3-methylphenylsulfonyl chloride, pubchem5624, m-tolylsulfonyl chloride
PubChem CID 2734595
IUPAC navn 3-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluenesulfonyl chloride
Tæthed 1.314
Kogepunkt 252 °C til 253 °C
Flammepunkt 107 °C (224 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.548
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2087865
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 190.65
Procent renhed 98%