Få mere at vide
m-toluensulfonsyre monohydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352146
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352146 5 g 5g
11362146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03419.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312619-56-0 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
m-toluensulfonsyre monohydrat bruges i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser m-toluensulfonsyre monohydrat anvendes i kemisk forskning.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke baser, fugt. Inkompatible materialer er oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312619-56-0
Molekylær formel C7H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 190.213
MDL nummer MFCD00167130
InChI nøgle GHLYGGIKYFLYTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate, m-toluenesulfonic acid monohydrate, m-toluenesulfonic acid hydrate, acmc-20akdl, m-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate 1:x, benzenesulfonicacid, 3-methyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 53249652
IUPAC navn 3-methylbenzensulfonsyre;hydrat
SMIL CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Kogepunkt 165°C (0.1 mmHg)
Brydningsindeks 1.527
Mængde 5 g
FN nummer UN2586
Beilstein 2208421
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 190.22 (172.20 Anhydrous)
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Toluenesulfonic acid monohydrate