Få mere at vide
m-Thiocresol, 97%
Artikelnummer. 11430288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430288 100 g 100g
11410288 5 g 5g
11420288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23818.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-40-7
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.20
MDL nummer MFCD00004843
InChI nøgle WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
PubChem CID 7930
IUPAC navn 3-methylbenzenethiol
SMIL CC1=CC=CC(S)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Thiocresol
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 1.044
Kogepunkt 196°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Brydningsindeks 1.5762
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1851959
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Formel vægt 124.21
Procent renhed 97%