missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

M-TETPO, TRC

Artikelnummer. 30471268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471268 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8748901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale M-TETPO
CAS 2211997-41-8
Molekylær formel C17 H25 N2 O3
Mængde 1 mg
Synonym 1-((2,2,5,5-Tetraethyl-1-(l1-oxidaneyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-yl)methyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
InChI formel InChI=1S/C17H25N2O3/c1-5-16(6-2)11-13(17(7-3,8-4)19(16)22)12-18-14(20)9-10-15(18)21/h9-11H,5-8,12H2,1-4H3/q-1
SMIL CCC1(CC)C=C(CN2C(=O)C=CC2=O)C(CC)(CC)N1[O-]
IUPAC navn 1-[(2,2,5,5-tetraethyl-1-oxido-pyrrol-3-yl)methyl]pyrrole-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 305.39
Formel vægt 305.1865
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.