Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ M-serie ultralydsrensebad
Artikelnummer. p-4905073
Model-:
M1800-E
M2800-E
M3800-E
M5800-E
M8800-E
Spænding:
230/240 V
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13453609
Brand: Branson Ultrasonics™ CPX952136R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyr dit laboratorium med en ultralydsrenser fra Bransonic MH-serien. Denne enhed er designet med solid konstruktion og fremragende funktionalitet til en række forskellige anvendelser – herunder celleadskillelse, prøveforberedelse og afgasning af væsker.
  • Sweep-frekvensen eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken, hvilket eliminerer døde zoner og giver lang levetid
  • Inkluderer 60 minutters mekanisk timer og kontinuerlig drift
  • 40 kHz industrielle transducere
  • Betjeningselementer placeret over og bagved i let tilgængeligt kontroltårnpanel, som er hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
  • Plasthus
  • Kemikalieresistent
  • 1,5 gal. og større modeller
  • Tankafløb med ventiler
Tekniske data
Vise Ingen – Kontrolskive
Materiale Plasthus, rustfri ståltank
Stopur 60 min.
Frekvens 40 kHz
Spænding 230/240 V
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Mål (D x B x H) Indvendig 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
Inkluderer Tankdæksel, mekanisk timer
Model- M1800-E
Vægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (metrisk) 3.2 kg
garanti 2 år
Stiktype CEE 7/7 (kontinentaleuropæisk)