Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ M-serie ultralydsrensebad
Artikelnummer. 13433619
Skift visning
Model-:
M1800-E
M2800-E
M3800-E
M5800-E
M8800-E
Spænding:
230/240 V
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Spænding Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig unitSize
13433619 M3800-E 230/240 V 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer) -
13453609 M1800-E 230/240 V 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer) -
13493609 M2800-E 230/240 V 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer) -
13463619 M5800-E 230/240 V 9.5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer) Hver
13413629 M8800-E 230/240 V 20.8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13433619 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. CPX952336R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12563.25 DKK
    9059.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 3503.41 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyr dit laboratorium med en ultralydsrenser fra Bransonic MH-serien. Denne enhed er designet med solid konstruktion og fremragende funktionalitet til en række forskellige anvendelser – herunder celleadskillelse, prøveforberedelse og afgasning af væsker.
  • Sweep-frekvensen eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken, hvilket eliminerer døde zoner og giver lang levetid
  • Inkluderer 60 minutters mekanisk timer og kontinuerlig drift
  • 40 kHz industrielle transducere
  • Betjeningselementer placeret over og bagved i let tilgængeligt kontroltårnpanel, som er hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
  • Plasthus
  • Kemikalieresistent
  • 1,5 gal. og større modeller
  • Tankafløb med ventiler
Tekniske data
Vise Ingen – Kontrolskive
Materiale Plasthus, rustfri ståltank
Stopur 60 min.
Frekvens 40 kHz
Spænding 230/240 V
Kapacitet (engelsk) 1,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 5.7 L
Mål (D x B x H) Indvendig 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
Inkluderer Tankdæksel
Model- M3800-E
Vægt (engelsk) 12 lb.
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Stiktype CEE 7/7 (kontinentaleuropæisk)