Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ M-serie ultralydsrensebad
Beskrivelse
Udstyr dit laboratorium med en ultralydsrenser fra Bransonic MH-serien. Denne enhed er designet med solid konstruktion og fremragende funktionalitet til en række forskellige anvendelser – herunder celleadskillelse, prøveforberedelse og afgasning af væsker.
- Sweep-frekvensen eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken, hvilket eliminerer døde zoner og giver lang levetid
- Inkluderer 60 minutters mekanisk timer og kontinuerlig drift
- 40 kHz industrielle transducere
- Betjeningselementer placeret over og bagved i let tilgængeligt kontroltårnpanel, som er hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
- Plasthus
- Kemikalieresistent
- 1,5 gal. og større modeller
- Tankafløb med ventiler
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | Ingen – Kontrolskive |
| Materiale | Plasthus, rustfri ståltank |
| Stopur | 60 min. |
| Frekvens | 40 kHz |
| Spænding | 230/240 V |
| Kapacitet (engelsk) | 5,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20.8 L |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer) |
| Inkluderer | Tankafløb med ventiler |
| Model- | M8800-E |
| Vis mere |