Få mere at vide
m-salicylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxybenzoic acid |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10) |
| Formel vægt | 138.0317 |