Få mere at vide
m-Ranolazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Ranolazine |
| CAS | 1393717-46-8 |
| Molekylær formel | C24 H33 N3 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(3-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-6-4-7-19(2)24(18)25-23(29)16-27-12-10-26(11-13-27)15-20(28)17-31-22-9-5-8-21(14-22)30-3/h4-9,14,20,28H,10-13,15-17H2,1-3H3,(H,25,29) |
| SMIL | COc1cccc(OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2)c1 |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(3-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.536 |
| Formel vægt | 427.247 |