Få mere at vide
Thermo Scientific™ M.R.S. Agar
Beskrivelse
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food with Thermo Scientific™ Oxoid™ M.R.S. Agar (Dehydrated). This medium is designed to support profuse growth of all strains of lactobacilli, even the difficult and slow-growing strains of Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermenti.
FRU Agar er designet til at fremme væksten af‘ mælkesyrebakterier’ som omfatter arter af følgende slægter: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus og Leuconostoc . Alle disse arter kan producere mælkesyre i betydelige mængder.
- Overlegen ydeevne i forhold til tomatjuicemediet fra Briggs 1 og kødekstrakt tomatjuicemediet fra de Man
- Tillader vækst af alle stammer af lactobacilli , især de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus brevis og Lactobacillus fermenti
‘Mælkesyrebakterier’ er gram-positive, katalase- og oxidase-negative og er kræsne i deres ernæringsmæssige behov. Væksten øges betydeligt af mikroaerobe forhold. Generelt er‘ mælkesyrebakterier’ viser forsinket vækst og mindre kolonistørrelse end andre mikroorganismer. De kan være tilgroet i ikke-selektive medier, især hvis inkubation er påkrævet i 2-4 dage.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: AFNOR, IDF, NMKL standarder. |
| Oversigt | FRU Agar (dehydreret) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 8,1L medium |