Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Phenylenediamine dihydrochloride |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Beige til Beige-Grå |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H4(NH2)2·2HCl |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- m-Phenylenediamine dihydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.