Få mere at vide
m-Phenylenediamine, 98%
Artikelnummer. 11498246
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498246 1000 g 1000g
11408256 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15339.0B
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
m-Phenylendiamin anvendes i hårfarvesammensætningen af skummende type. Det bruges som et syntetisk polyimidmateriale af elektronisk kvalitet og epoxyharpikshærder. Det bruges også blokpolymerer, tekstilfibre, urethaner, petroleumsadditiver, gummikemikalier, i korrosionsinhibitorer, i fotografering, som reagens for guld& brom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
m-Phenylendiamin anvendes i den skummende hårfarvesammensætning. Det bruges som et syntetisk polyimidmateriale af elektronisk kvalitet og epoxyharpikshærder. Det bruges også blokpolymerer, tekstilfibre, urethaner, petroleumsadditiver, gummikemikalier, i korrosionsinhibitorer, i fotografering, som reagens for guld& brom.
Opløselighed Opløseligt
i vand, methanol, acetone,
DMF
, MEK, dioxan Bemærkninger
& Luft Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares under tør argon. Inkompatibel med syrer, Syreklorider, Syreanhydrider, Chlorformiater, Stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-45-2
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00007799
InChI nøgle WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
IUPAC navn benzen-1,3-diamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Phenylenediamine
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Tæthed 1.139
Kogepunkt 284°C to 287°C
Flammepunkt 187°C (368°F)
Mængde 1000 g
FN nummer UN1673
Beilstein 471357
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,7283
Opløselighedsinformation Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%