Få mere at vide
Thermo Scientific™ M-PER™ Pattedyrproteinekstraktionsreagens
Artikelnummer. 11885095 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11885095 25 mL 25ml
11874111 250 mL 250ml
11884111 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11885095 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78503
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Isoler totalt protein fra dyrkede pattedyrceller med dette højeffektive lysis- og ekstraktionsreagens.
Thermo Scientific M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent er designet til at levere en meget effektiv total opløselig proteinekstraktion fra dyrkede pattedyrsceller.
Egenskaber ved M-PER pattedyrs proteinekstraktionsreagens:
  • Mild—detergent-lysis, der giver ekstrakter, der umiddelbart er kompatible med coomassie (Bradford) og BCA proteinassays eller SDS-PAGE
  • Kompatible—ekstrakter opløselige proteiner i ikke-denatureret tilstand, hvilket muliggør direkte brug i immunpræcipitation og andre affinitetsrensningsprocedurer
  • Aminfri og dialyserbar—formulering sikrer kompatibilitet med efterfølgende analysesystemer
  • Bekvemt—lyse klæbende celler direkte i pladen eller efter skrabning og vask i suspension
  • Ikke-denaturerende—opretholdelsesaktivitet af luciferase, beta-galaktosidase, CAT og andre reportergener lige så godt eller bedre end andre leverandørers produkter og fryse/tø-metoder
Produktdetaljer
Det komplette cellelyseragens indeholder et mildt, ikke-denaturerende detergent, der opløser cellemembraner for at udtrække og opløselige hele proteinet fra de fleste cellulære rum. Udtrækningen udføres på kun 5 minutter og kræver lidt eller ingen yderligere mekanisk forstyrrelse. M-PER Reagens er formuleret til minimal interferens med nedstrøms biologiske anvendelser. Reagenset er valideret til brug med flere cellelinjer, herunder primære, suspensions- og adherente celletyper; De resulterende cellelysater er kompatible med mange efterfølgende analyser, herunder immunoassays, enzymassays og en række almindelige reporter-assays.
Celleudtrækning af celle til ekstraktion—af cellen for at frigive de proteiner, der er af interesse—, er et vigtigt første skridt i mange proteomiske analyseprocedurer. M-PER Reagens er designet til effektivt at udtrække opløseligt protein fra en række celletyper, herunder primære celler og celler dyrket i suspensions- eller adherente kulturforhold. Reagensens ydeevne M-PER blev evalueret for udkastet af både totalprotein og specifikke målproteiner fra de forskellige cellulære kompartmenter. Derudover, fordi M-PER reagensen er formuleret med dialyserbare komponenter, der er fri for primære aminer, er den mere kompatibel med visse efterfølgende anvendelser, såsom luciferase, beta-galaktosidase og CAT-analyser, end andre proteinekstraktionsmetoder.
Relaterede produkter
  • T-PER™ Vævsproteinekstraktionsreagens (Kat. Nr. 78510)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mL
Format Liquid
Produkttype Protein Extraction Reagent
Volumen (metrisk) 25 mL
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at room temperature.
Produktlinje M-PER