Beskrivelse
Thermo Scientific M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent er designet til at levere en meget effektiv total opløselig proteinekstraktion fra dyrkede pattedyrsceller.
Egenskaber ved M-PER pattedyrs proteinekstraktionsreagens:
- Mild—detergent-lysis, der giver ekstrakter, der umiddelbart er kompatible med coomassie (Bradford) og BCA proteinassays eller SDS-PAGE
- Kompatible—ekstrakter opløselige proteiner i ikke-denatureret tilstand, hvilket muliggør direkte brug i immunpræcipitation og andre affinitetsrensningsprocedurer
- Aminfri og dialyserbar—formulering sikrer kompatibilitet med efterfølgende analysesystemer
- Bekvemt—lyse klæbende celler direkte i pladen eller efter skrabning og vask i suspension
- Ikke-denaturerende—opretholdelsesaktivitet af luciferase, beta-galaktosidase, CAT og andre reportergener lige så godt eller bedre end andre leverandørers produkter og fryse/tø-metoder
Produktdetaljer
Det komplette cellelyseragens indeholder et mildt, ikke-denaturerende detergent, der opløser cellemembraner for at udtrække og opløselige hele proteinet fra de fleste cellulære rum. Udtrækningen udføres på kun 5 minutter og kræver lidt eller ingen yderligere mekanisk forstyrrelse. M-PER Reagens er formuleret til minimal interferens med nedstrøms biologiske anvendelser. Reagenset er valideret til brug med flere cellelinjer, herunder primære, suspensions- og adherente celletyper; De resulterende cellelysater er kompatible med mange efterfølgende analyser, herunder immunoassays, enzymassays og en række almindelige reporter-assays.
Celleudtrækning af celle til ekstraktion—af cellen for at frigive de proteiner, der er af interesse—, er et vigtigt første skridt i mange proteomiske analyseprocedurer. M-PER Reagens er designet til effektivt at udtrække opløseligt protein fra en række celletyper, herunder primære celler og celler dyrket i suspensions- eller adherente kulturforhold. Reagensens ydeevne M-PER blev evalueret for udkastet af både totalprotein og specifikke målproteiner fra de forskellige cellulære kompartmenter. Derudover, fordi M-PER reagensen er formuleret med dialyserbare komponenter, der er fri for primære aminer, er den mere kompatibel med visse efterfølgende anvendelser, såsom luciferase, beta-galaktosidase og CAT-analyser, end andre proteinekstraktionsmetoder.
Relaterede produkter
- T-PER™ Vævsproteinekstraktionsreagens (Kat. Nr. 78510)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| Format | Liquid |
| Produkttype | Protein Extraction Reagent |
| Volumen (metrisk) | 1 L |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store product at room temperature. |
| Produktlinje | M-PER |