Få mere at vide
M-PEG4-thiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | M-PEG4-thiol |
| CAS | 52190-55-3 |
| Molekylær formel | C9H20O4S |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | 2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanethiol, 3,6,9,12-Tetraoxatridecane-1-thiol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O4S/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7-13-8-9-14/h14H,2-9H2,1H3 |
| SMIL | COCCOCCOCCOCCS |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.32 |
| Formel vægt | 224.1082 |