Få mere at vide
m,p-Quaterphenyl, TRC
Artikelnummer. 30423098
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423098 50 mg
30409610 250 mg
30422675 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ11655050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1166-19-4
Molekylær formel C24 H18
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Synonym 3,4'-Diphenylbiphenyl, 1,1':3',1' ':4' ',1' ' '-Quaterphenyl
IUPAC navn 1-phenyl-3-(4-phenylphenyl)benzen
SMIL c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3cccc(c3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m,p-Quaterphenyl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H18/c1-3-8-19(9-4-1)21-14-16-22(17-15-21)24-13-7-12-23(18-24)20-10-5-2-6-11-20/h1-18H
Formel vægt 306.141