Få mere at vide
m-Opiazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Opiazone |
| CAS | 4821-88-9 |
| Molekylær formel | C10H10N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6,7-Dimethoxyphthalazin-1(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-5-11-12-10(13)7(6)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1cc2C=NNC(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 6,7-dimethoxy-2H-phthalazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.2 |
| Formel vægt | 206.0691 |