Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Nitrophenol |
| Navn note | Til GC-analyse |
| Farve | Rød-Gul |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 139.11 |
| Procent renhed | 0.999 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |