Få mere at vide
m-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30464877
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30464877 250 g
1 options
Artikelnummer. 30464877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN494700250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Molekylær formel C7 H5 N O4
Mængde 250 g
Synonym Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Formel vægt 167.0219