Få mere at vide
m-Nitroacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30478119
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30478119 1 g
1 options
Artikelnummer. 30478119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN0101001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Nitroacetanilide
CAS 122-28-1
Molekylær formel C8H8N2O3
Mængde 1 g
Synonym N-(3-nitrophenyl)-Acetamide, 3’-nitro-Acetanilide (6CI,7CI,8CI), m-nitro-Acetanilide (3CI), N-(3-Nitrophenyl)acetamide, 1-(Acetylamino)-3-nitrobenzene, 3-Nitro-N-acetylaniline, 3’-Nitroacetanilide, N-Acetyl-m-nitroaniline, NSC 1314, NSC 99339
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
SMIL CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-(3-nitrophenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0535