Få mere at vide
m-nitro-(R,R)-threo-Chloramphenicol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meta-Chloramphenicol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-2-1-3-7(4-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 322.0123 |
| Procent renhed | >95% |