Få mere at vide
m-Nifedipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-6-5-7-12(8-11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3 |
| Formel vægt | 346.1165 |