missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

m,m-Quaterphenyl, TRC

Artikelnummer. 30426664
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426664 500 mg
30419508 50 mg
30416417 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ116570500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1166-18-3
Molekylær formel C24H18
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Synonym m-Tetraphenyl, 1-Phenyl-3-(3-phenylphenyl)benzene, 3,3'-Diphenylbiphenyl, NSC 90718
IUPAC navn 1-phenyl-3-(3-phenylphenyl)benzene
SMIL c1ccc(cc1)c2cccc(c2)c3cccc(c3)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale m,m-Quaterphenyl
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H18/c1-3-9-19(10-4-1)21-13-7-15-23(17-21)24-16-8-14-22(18-24)20-11-5-2-6-12-20/h1-18H
Formel vægt 306.1409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.