Få mere at vide
m-Isopropoxyaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Isopropoxyaniline |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 151.0997 |