Få mere at vide
m-Isobutyl Ibuprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15) |
| Formel vægt | 206.1307 |
| Procent renhed | >95% |